Stampa…
Tribromuro di boro 1 M in methylene chloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 59.6 EUR
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Tribromuro di boro 1 M in methylene chloride
Tribromuro di boro
Formula: BBr₃
Peso molecolare: 250.52 g/mol
Punto di ebollizione: 91.2
Punto di fusione: -46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011312
CAS Number: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M