(±)-Isonipecotic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Peso molecolare: 129.16 g/mol Punto di ebollizione: 264 Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006004 CAS Number: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |
Appearance | White to pink-beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (120°C, 4 hrs) |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |