Stampa…
(±)-Isonipecotic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11795.14 A11795.22
A11795.14EA 47.9 EUR
A11795.14 A11795.22
(±)-Isonipecotic acid ≥98%
(±)-Isonipecotic acid
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006004
CAS Number: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 14,5189