(±)-Nipecotic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 498-95-3
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 261° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 81096
Merck Reference: 14,6561
MDL No.: MFCD00005992
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: ∼ 261 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005992 CAS Number: 498-95-3 EINECS: 207-873-9 Merck Index: 14,6561 |