(±)-Pipecolinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 535-75-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 81095
Merck Reference: 14,7458
MDL No.: MFCD00064347
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064347 CAS Number: 535-75-1 EINECS: 208-616-3 Merck Index: 14,7458 |