Stampa…
Ammoniaca soluzione 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 121.56 EUR
338818-100ML 338818-1L
Ammoniaca soluzione 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 32 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30,2 %(V)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %