6-Methylnicotinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3222-47-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 112049
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 210…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006341 CAS Number: 3222-47-7 |