Stampa…
6-Methylnicotinic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
307620010 307620050
ACRO307620010EA 33.5 EUR
ACRO307620010 ACRO307620050
6-Methylnicotinic acid 99%
6-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 209…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006341
CAS Number: 3222-47-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %