Stampa…
ε-Hexalactone monomer 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: ε-Caprolactone, Oxepan-2-one, Hexan-6-olide
173440010 173442500 173440025
ACRO173440010EA 128 EUR
ACRO173440010 ACRO173442500 ACRO173440025
ε-Hexalactone monomer 99%
ε-Hexalactone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003267
CAS Number: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %