ε-Hexalactone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
ε-Caprolactone, Oxepan-2-one, Hexan-6-olide
Purity: 99%
CAS No.: 502-44-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.078
Refractive Index: 1.4630
Appearance: Colourless
Melting Point: -2°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 106919
MDL No.: MFCD00003267
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Punto di ebollizione: 235…236 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,078 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003267 CAS Number: 502-44-3 EINECS: 207-938-1 |