Stampa…
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 69.4 EUR
ACRO305920250 ACRO305921000
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Ethyl-6-bromohexanoate
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Peso molecolare: 223,11 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 33 °C
Densità: 1,254 g/cm³
Flash Pt: 58,3 °C
MDL Number: MFCD00000270
CAS Number: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %