Stampa…
6-Aminonicotinic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 91 EUR
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006326
CAS Number: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %