6-Aminonicotinic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3167-49-5
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 115992
Merck Reference: 14,456
MDL No.: MFCD00006326
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Peso molecolare: 138,13 g/mol Punto di fusione: ∼ 320 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006326 CAS Number: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Merck Index: 14,456 |