Stampa…
5-Methylnicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
L16370.03 L16370.06
L16370.03EA 110 EUR
L16370.03 L16370.06
5-Methylnicotinic acid ≥97%
5-Methylnicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 3222-49-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112288
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829036
CAS Number: 3222-49-9