Stampa…
δ-Valerolactone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
162710500 162712500 162710010
ACRO162710500EA 113 EUR
ACRO162710500 ACRO162712500 ACRO162710010
δ-Valerolactone 99%
δ-Valerolactone
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006645
CAS Number: 542-28-9
EINECS: 208-807-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Additional info remark: may contain variable amounts of polymerized product
GC ≥98.5 %
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Total volatile ≤5 % (including water)