(±)-δ-Octalactone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 698-76-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -14°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 111515
MDL No.: MFCD00144051
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 238 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 1,002 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144051 CAS Number: 698-76-0 EINECS: 211-820-5 |