(±)-δ-Hexalactone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(±)-Hexan-5-olide, (±)-Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, (±)-δ-Caprolactone
Purity: 98%
CAS No.: 823-22-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 18°
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 80501
MDL No.: MFCD00083574
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Punto di ebollizione: 231 °C Punto di fusione: 18 °C Densità: 1,040 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083574 CAS Number: 823-22-3 EINECS: 212-511-8 |