(±)-δ-Dodecalactone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 713-95-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: -7°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1282749
MDL No.: MFCD00006651
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 288 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,950 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006651 CAS Number: 713-95-1 EINECS: 211-932-4 |