Stampa…
4-Phenylpiperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164770010 164770050
ACRO164770010EA 44.6 EUR
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidine 98%
4-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Punto di ebollizione: 255…257 °C (727 mmHg)
Punto di fusione: 57…63 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006002
CAS Number: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %