Stampa…
4-Tolylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344430010 344430050 AC34443.10 344430250
ACRO344430010EA 27.7 EUR
ACRO344430010 ACRO344430050 MAYBAC34443.10 ACRO344430250
4-Tolylboronic acid 97%
4-Tolylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Punto di fusione: 256…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039138
CAS Number: 5720-05-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %