4-Tolylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5720-05-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: 246-254°
Beilstein Reference: 2935970
Formula:
C₇H₉BO₂ Punto di fusione: 246…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039138 CAS Number: 5720-05-8 |