Stampa…
4-Iodophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
AC35948.10 359480010 359480050 359480250
MAYBAC35948.10EA 0 EUR
MAYBAC35948.10 ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BIO₂
Punto di fusione: 322…326 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319014
CAS Number: 5122-99-6
Visualizza i codici
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %