Stampa…
(±)-γ-Octalactone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
129400250 129401000
ACRO129400250EA 29.8 EUR
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactone 98%
(±)-γ-Octalactone
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00005402
CAS Number: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %