Stampa…
(±)-γ-Octalactone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
A18142.22 A18142.14
A18142.22EA 161 EUR
A18142.22 A18142.14
(±)-γ-Octalactone ≥98%
(±)-γ-Octalactone
Purity: 98% CAS No.: 104-50-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 126°(259°F) Refractive Index: 1.444 Boiling Point: 233-235° MDL No.: MFCD00005402
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142.2 g/mol
Punto di ebollizione: 233…235 °C
Densità: 0.981
Flash Pt: 126 °C (259 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005402
CAS Number: 104-50-7
EINECS: 203-208-1