Stampa…
Piperidin-4-ol 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
366510250 366511000
ACRO366510250EA 88.3 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 108…114 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 85…90 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005999
CAS Number: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %