α-Angelicalactone 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
5-Methylfuran-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 591-12-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 53-54°/10mm
Beilstein Reference: 108394
Merck Reference: 14,647
MDL No.: MFCD00005375
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98.1 g/mol Punto di ebollizione: 53…54 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 1.093 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005375 CAS Number: 591-12-8 EINECS: 209-701-8 Merck Index: 12,00686 |