4-Vinylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BO₂ Punto di fusione: 190 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00239441 CAS Number: 2156-04-9 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |