4-Acetylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BO₃ Punto di fusione: 243…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074667 CAS Number: 149104-90-5 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |