4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 149104-90-5
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7869162
Formula:
C₈H₉BO₃ Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074667 CAS Number: 149104-90-5 |