4-Chloronicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
L20029.03
L20029.06
L20029.03EA
85.7
EUR
L20029.03
L20029.06
4-Chloronicotinic acid ≥97%
4-Chloronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10177-29-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 9255849
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Peso molecolare: 157,56 g/mol Punto di fusione: ∼ 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128860 CAS Number: 10177-29-4 |