Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 60.8 EUR
L20105.03 L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094999
CAS Number: 176976-42-4