Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
H28351.09 H28351.03
H28351.09EA 238 EUR
H28351.09 H28351.03
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 313545-41-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD04973086
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 224,37 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973086
CAS Number: 313545-41-4