Stampa…
5-Fluorocytosine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 169 EUR
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocytosine 99+%
5-Fluorocytosine
Formula: C₄H₄FN₃O
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 296 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006035
CAS Number: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)