Stampa…
Cytosine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
A14731.14 A14731.06 A14731.22
A14731.14EA 150 EUR
A14731.14 A14731.06 A14731.22
Cytosine ≥98%
Cytosine
Purity: 98+% CAS No.: 71-30-7 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2637 Merck Reference: 14,2795 MDL No.: MFCD00006034
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006034
CAS Number: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 14,2795