4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Formula:
C₇H₈BBrO₂ Peso molecolare: 214,85 g/mol Punto di fusione: ∼ 145…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318113 CAS Number: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |