Stampa…
3-Tolylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344420010 344420050
ACRO344420010EA 28.4 EUR
ACRO344420010 ACRO344420050
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040198
CAS Number: 17933-03-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %