3-Tolylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Formula:
C₇H₉BO₂ Punto di fusione: ∼ 160…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040198 CAS Number: 17933-03-8 |