Stampa…
3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid
B23478.03 B23478.06
B23478.03EA 25.8 EUR
B23478.03 B23478.06
3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
3-Acetylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 204841-19-0 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 200-205° Beilstein Reference: 8255673
Formula: C₈H₉BO₃
Peso molecolare: 163,97 g/mol
Punto di fusione: ∼ 200…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074678
CAS Number: 204841-19-0