Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
B22755.06 B22755.14
B22755.06EA 84.4 EUR
B22755.06 B22755.14
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 144432-85-9 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 255-260° Beilstein Reference: 7369789
Formula: C₆H₅BClFO₂
Peso molecolare: 174,37 g/mol
Punto di fusione: 255…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051800
CAS Number: 144432-85-9