Stampa…
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17240.03 A17240.06 A17240.14
A17240.03EA 44.6 EUR
A17240.03 A17240.06 A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Purity: 98+% CAS No.: 66472-86-4 Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4 Formula Weight: 185.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8094151
Formula: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013111
CAS Number: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5