(±)-Citronellal 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 106-23-0
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 206-208°
Beilstein Reference: 1720789
Merck Reference: 14,2329
MDL No.: MFCD00038090
Formula:
C₁₀H₁₈O Punto di ebollizione: 206…208 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038090 CAS Number: 106-23-0 EINECS: 203-376-6 Merck Index: 14,2329 |