(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₁₈O Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,8548 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038090 CAS Number: 106-23-0 EINECS: 203-376-6 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02353 |
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 154.25 g/mol |
Boiling Point | 208 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 14 hPa (88 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.446 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 4.5 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point | 202 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |