Stampa…
Citrale, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimetil-2,6-ottadienale
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000 8.02489.9025
8.02489.0005EA 32.8 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000 8.02489.9025
Citrale, Sigma-Aldrich®
Citrale
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –10 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006997
CAS Number: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Visualizza i codici
Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C