Stampa…
Citrale cis- and trans-mixture 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimetil-2,6-ottadienale
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 24 EUR
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Citrale cis- and trans-mixture 95%
Citrale
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,889 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006997
CAS Number: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %