Citrale cis- and trans-mixture 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 5392-40-5
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₆O Punto di ebollizione: 228…229 °C Punto di fusione: < –10 °C Densità: 0,888 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006997 CAS Number: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 14,2322 |