3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 73852-19-4
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
Melting Point: 219-224°
Beilstein Reference: 7379990
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ Punto di fusione: 219…224 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051850 CAS Number: 73852-19-4 |