2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 35620-71-4
Molecular Formula: C12H9NO3
Formula Weight: 215.21
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 172906
Formula:
C₁₂H₉NO₃ Punto di fusione: 179…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014629 CAS Number: 35620-71-4 EINECS: 252-647-5 |