Stampa…
2-Tolylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
309260010 AC30926.10 309260050
ACRO309260010EA 30.6 EUR
ACRO309260010 MAYBAC30926.10 ACRO309260050
2-Tolylboronic acid 95%
2-Tolylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Punto di fusione: 164…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00093526
CAS Number: 16419-60-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %