2-Tolylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Formula:
C₇H₉BO₂ Punto di fusione: ∼ 162…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093526 CAS Number: 16419-60-6 |