2-Methoxynicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16498-81-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00085110
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: 147…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085110 CAS Number: 16498-81-0 |